(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435580010 435580050
ACRO435580010EA 170 EUR
ACRO435580010 ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formula: C₁₀H₁₃NO
Pto. de fusión: 143,4…146.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617807
Núm. CAS: 85951-61-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 151 °C
Specific optical rotation +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %