1-Cloro-2-etinilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
434750010 434750050
ACRO434750010EA 81.5 EUR
ACRO434750010 ACRO434750050
1-Cloro-2-etinilbenceno 98%
1-Cloro-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Cl
MW: 136.58 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (16hPa)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269951
Núm. CAS: 873-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)