tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434770100 434770500
ACRO434770100EA 72.4 EUR
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 48…50 °C (1 mmHg)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191870
Núm. CAS: 78888-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %