Ácido 4-bromo-m-toluico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
434780050 434780250
ACRO434780050EA 73.6 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
Ácido 4-bromo-m-toluico 97%
Ácido 4-bromo-m-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 215,5…216.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039526
Núm. CAS: 7697-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %