4-Bromo-2-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434800050 434800250
ACRO434800050EA 104 EUR
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-cloropiridina 97%
4-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Densidad: 1.734 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840756
Núm. CAS: 73583-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %