N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050 434810250
ACRO434810050EA 61.2 EUR
ACRO434810050 ACRO434810250
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Pto. de fusión: 105.3…107.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037292
Núm. CAS: 2304-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %