Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid

434820050 434820250
ACRO434820050EA 60.4 EUR
ACRO434820050 ACRO434820250
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico 95%
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. de fusión: 273…276 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192220
Núm. CAS: 19621-92-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR