Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
434830250 434831000
ACRO434830250EA 77.3 EUR
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Formula: C₁₆H₉₇NO₃₁
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149573
Núm. CAS: 147741-30-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %