L-Cisteína clorhidrato anhidro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH.HCl, (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato
434850010 434850250 434851000
ACRO434850010EA 1700 EUR
ACRO434850010 ACRO434850250 ACRO434851000
L-Cisteína clorhidrato anhidro, anhidro 98%
L(+)-Cisteína, clorhidrato
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157.62 g/mol
Pto. de fusión: 175…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064553
Núm. CAS: 52-89-1
Índice Merck: 13,02810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl