O-tert-Butyl-L-serine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 108 EUR
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Pto. de fusión: 225,2…228 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066088
Núm. CAS: 18822-58-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)