3-Cyanophenylacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: m-Cyanophenylacetic acid, 2-(3-cyanophenyl)acetic Acid, Benzeneacetic acid,3-cyano-
434890010 434890050
ACRO434890010EA 150 EUR
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411079
Núm. CAS: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %