Trioctilsilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434900050 434900250
ACRO434900050EA 67.6 EUR
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctilsilano 95%
Trioctilsilano
Formula: C₂₄H₅₂Si
Pto. Ebullición: 163…165 °C (,2 mmHg)
Densidad: 0,821 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053812
Núm. CAS: 18765-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %