N-Acetyl-D-galactosamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
434920010
434920050
ACRO434920010EA
243
EUR
ACRO434920010
ACRO434920050
N-Acetyl-D-galactosamine 98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formula:
C₈H₁₅NO₆ Pto. de fusión: 158…166 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00135832 Núm. CAS: 1811-31-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7.0 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +80.0° to +90.0° (20°C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours) |