1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 140 EUR
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formula: C₁₉H₂₇ClN₂
MW: 318,89 g/mol
Pto. de fusión: 209,9…211.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705248
Núm. CAS: 1034449-15-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)