Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435120010 435122500
ACRO435120010EA 353 EUR
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formula: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782018
Núm. CAS: 791629-96-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)