4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435330010 435330050 435330250
ACRO435330010EA 19.3 EUR
ACRO435330010 ACRO435330050 ACRO435330250
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Pto. de fusión: 215,4…217.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863527
Núm. CAS: 139911-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %