3-Amino-1-adamantanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminoadamantan-1-ol
435380010 435380050
ACRO435380010EA 61.6 EUR
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Pto. de fusión: 263…264 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01821204
Núm. CAS: 702-82-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N