Ácido 6-bromonicotinico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435400010 435400100
ACRO435400010EA 41.8 EUR
ACRO435400010 ACRO435400100
Ácido 6-bromonicotinico 96%
Ácido 6-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 179…181 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01927100
Núm. CAS: 6311-35-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %