3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
435530010 435530050
ACRO435530010EA 82.1 EUR
ACRO435530010 ACRO435530050
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191748
Núm. CAS: 85006-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Elemental Analysis 7.88 to 8.28 % N