Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
435551000 435558000
435551000.EA 126 EUR
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Formula: C₅H₁₁BrMg
Densidad: 0,947 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000045
Núm. CAS: 693-25-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %