2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide
435568000 435561000
435568000.EA 811 EUR
435568000. 435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Formula: C₄H₇BrMg
MW: 159,31 g/mol
Densidad: 0,952 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209600
Núm. CAS: 38614-36-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %