(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (7S)-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, (3S)-3alpha-Aminotetralin-6-ol, (7S)-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
435590010 435590050
ACRO435590010EA 205 EUR
ACRO435590010 ACRO435590050
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Pto. de fusión: 146.7…150.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506007
Núm. CAS: 85951-60-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 151 °C
Specific optical rotation -85° to -95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, MeOH)
Titration with HClO4 94 to 106 %