Bromuro de tetrakis(decil)amonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
435670100 435670500
ACRO435670100EA 242 EUR
ACRO435670100 ACRO435670500
Bromuro de tetrakis(decil)amonio 98%
Bromuro de tetrakis(decil)amonio
Formula: C₄₀H₈₄BrN
MW: 659.0057 g/mol
Pto. de fusión: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043166
Núm. CAS: 14937-42-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %