3,5-Diclorotiofenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 38.6 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Diclorotiofenol 97%
3,5-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041423
Núm. CAS: 17231-94-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %