5-Iodo-1H-indazole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435710010 435710050
ACRO435710010EA 158 EUR
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₅IN₂
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781642
Núm. CAS: 55919-82-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %