3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435760010 435760050
ACRO435760010EA 79.9 EUR
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Pto. de fusión: 237…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426696
Núm. CAS: 61272-71-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %