(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435830010 435830050
ACRO435830010EA 59.8 EUR
ACRO435830010 ACRO435830050
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formula: C₁₁H₁₇NO₄S
Pto. de fusión: 137,9…142.8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066238
Núm. CAS: 104530-79-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.2 to 5.6 % N
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)