Isoindoline hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
435850050 435850250
ACRO435850050EA 118 EUR
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. de fusión: 255…256 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03502377
Núm. CAS: 32372-82-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N