4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435870010 435870050
ACRO435870010EA 117 EUR
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClN
MW: 234.53 g/mol
Pto. de fusión: 269…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700134
Núm. CAS: 923590-95-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N