2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
435890010 435890050
ACRO435890010EA 272 EUR
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245330
Núm. CAS: 374063-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)