Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010 435900050
ACRO435900010EA 64 EUR
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% estabilizado
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C (2Torr)
Densidad: 1,129 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12545894
Núm. CAS: 15484-46-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)