Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 171 EUR
ACRO435930010 ACRO435930050
Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Pto. de fusión: 47,9…51.6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798253
Núm. CAS: 458532-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %