Estradiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
436320050 436320250
ACRO436320050EA 194 EUR
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formula: C₁₈H₂₄O₂
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003693
Núm. CAS: 50-28-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)