2'-Bromoacetanilida 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
436330050 436330250
ACRO436330050EA 47 EUR
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacetanilida 96%
2'-Bromoacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214.06 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099252
Núm. CAS: 614-76-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure