3-Bromo-2-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-picolina
436860010 436860050
ACRO436860010EA 84.9 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-metilpiridina 97%
3-Bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C (10Torr)
Densidad: 1,495 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191224
Núm. CAS: 38749-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %