5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenytoin sodium, Sodium 5,5-Diphenylhydantoin, Sodium 2,4-dioxo-5,5-diphenylimidazolidin-1-ide
436100250 436101000
ACRO436100250EA 42.1 EUR
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 295…298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069674
Núm. CAS: 630-93-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test