Nortropinone hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436120010 436120050
ACRO436120010EA 95.5 EUR
ACRO436120010 ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Formula: C₇H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 194,7…195.8 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03613582
Núm. CAS: 25602-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)