Carbonato de dietilo, anhidro 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436130010 436131000
436130010.EA 79.3 EUR
436130010. 436131000.
Carbonato de dietilo, anhidro 99%, AcroSeal®
Carbonato de dietilo
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Pto. Ebullición: 126…128 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0.975 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009107
Núm. CAS: 105-58-8
UN: 2366
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03815
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %