Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
436250010 436250050
ACRO436250010EA 72.3 EUR
ACRO436250010 ACRO436250050
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Pyridoxamine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Pto. de fusión: 216…218 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012808
Núm. CAS: 524-36-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 % (on dry basis)
Water ≤10 % (K.F.)