Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436290010 436290050
ACRO436290010EA 229 EUR
ACRO436290010 ACRO436290050
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Formula: C₁₃H₁₇BrO₉
Pto. de fusión: 80…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00061613
Núm. CAS: 21085-72-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)