(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436420010 436420050
ACRO436420010EA 115 EUR
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839876
Núm. CAS: 140645-23-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)