Sulphamethoxypyridazine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
436470050 436470250
ACRO436470050EA 47.3 EUR
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formula: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Pto. de fusión: 182…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057372
Núm. CAS: 80-35-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %