(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436530010 436530050
ACRO436530010EA 66.9 EUR
ACRO436530010 ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 104,4…104.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093383
Núm. CAS: 216854-23-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure