3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436550050 436550250 436551000
ACRO436550050EA 210 EUR
ACRO436550050 ACRO436550250 ACRO436551000
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) 98%
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Pto. de fusión: 267,2…271.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012116
Núm. CAS: 75621-03-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure