3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 75.5 EUR
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 111…114 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,049 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029659
Núm. CAS: 4799-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %