3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010
436600050
ACRO436600010EA
224
EUR
ACRO436600010
ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861219 Núm. CAS: 144243-24-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |