Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
436660010 436660050
ACRO436660010EA 35.5 EUR
ACRO436660010 ACRO436660050
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 162,6…162.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155390
Núm. CAS: 4684-94-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %