Naproxen sodium 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
436710050 436710250
ACRO436710050EA 97.5 EUR
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formula: C₁₄H₁₃NaO₃
Pto. de fusión: 259…262 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058507
Núm. CAS: 26159-34-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %