Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas Ø 3.2mm
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
436730010
436730050
ACRO436730010EA
169
EUR
ACRO436730010
ACRO436730050
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas Ø 3.2mm
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad:
1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131613 Núm. CAS: 70955-01-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige Cylinders |
Bulk density | 600 to 750 g/l |
Residual water | ≤2 % (550°C, 2 h) |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 20°C) |