Trietiloxonio tetrafluoroborato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
436760250 436761000
ACRO436760250EA 103 EUR
ACRO436760250 ACRO436761000
Trietiloxonio tetrafluoroborato 95%
Trietiloxonio tetrafluoroborato
Formula: C₆H₁₅BF₄O
Pto. de fusión: 84…89 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044423
Núm. CAS: 368-39-8
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %